Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Zellkulturkolben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10628311
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
550 ml
650 ml
Kulturfläche:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Verschlusstyp:
Filterschraubverschluss
Standard-Schraubkappe mit Entlüftungsposition
Enthält:
Gedruckte Graduierung; Beschriftungsfeld
Gedruckte Graduierung; Beschriftungsfeld an der Seite
Gedruckte und eingravierte Graduierungen
Gedruckte und eingravierte Graduierungen; Messgitter
Graduierungen; Schreibfläche
Packungsgröße:
120 Stück
200 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10628311
Marke: Greiner Bio-One 690175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochwertigem Polystyrol mit physischer Oberflächenbehandlung gewährleistet eine bessere Zelladhäsion und Zellproliferation. Greiner Bio-One™ Cellstar™ Zellkulturflaschen sind so konzipiert, dass der Zellrasen gut mit einem Zellschaber erreichbar ist und ein optimaler Zugang mit einer Pipette gewährleistet wird.
  • Verbesserte Zelladhäsion durch physische Oberflächenbehandlung
  • Hals des Kolbens mit hohem Profil verringert Benetzungsrisiko für das Innere der Kappe mit Medium,  zusätzlicher Schutz gegen Kontamination
  • Schräger Hals
  • TC-Oberflächenbehandlung
  • Graduierung auf der Seite
  • Stapelbar
  • Messraster
  • Roter Standard-Schraubverschluss
  • Steril und in anwenderfreundlicher Verpackung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA, nicht-pyrogenisch
  • Nicht-zytotoxisch 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polystyrol
Enthält Gedruckte und eingravierte Graduierungen
Flaschenhalstyp Schräg
Oberflächenbeschichtung Physikalische Oberflächenbehandlung
Graduated Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Filterschraubverschluss
Kulturfläche 25 cm2