Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Influenza A& B
Zum Nachweis und zur Identifizierung von Influenza-Virusstämmen A und B in klinischen Proben oder Zellkulturen
Marke:  Thermo Scientific™ K610511-2
666.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13255779
  • 687.00 € / 50 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Im Test gelangen speziesspezifische monoklonale Antikörper zur Anwendung, die Epitope von Influenzavirus-Glykoproteinen und Fusionsproteinen, spezifisch für Influenzavirus Typ A bzw. Influenzavirus Typ B, nachweisen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 Tests
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Influenza A& B > 50 Tests