Learn More
Thermo Scientific™ Hirn-Herz-Glucose-Agar (dehydriert)
Kultivieren Sie mit diesem sehr nahrhaften Nährboden anspruchsvolle Organismen.
Marke: Thermo Scientific™ CM1136B
254.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kultivieren Sie mit dem sehr nährstoffreichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Herz-Glucose-Agar (dehydriert) anspruchsvolle Organismen. Hirn-Herz-Glucose-Agar eignet sich für die Kultivierung von Streptokokken, Neisseria und anderen anspruchsvollen Organismen.
Kultivieren Sie mit Hirn-Herz-Infusions-Agar eine Vielzahl von Organismen.
- Empfohlen für die Isolierung von Neisseria gonorrheae1.
- Durch Zusatz von Blut und Antibiotika eignet sich der Nährboden für die Isolierung der Gewebephase von Histoplasma capsulatum sowie anderer pathogener Pilze einschließlich Coccidiodes immitis.2, 3.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Industrienormen: AFNOR, BSI, FDA, IDF, ISO, USDA. | |
Pulver | |
500 g |
Hirn-Herz-Glucose-Agar | |
Agar | |
Für 10,6 l Medium |