Learn More
Kimberly-Clark™ Kimberly-Clark Professional Rollentuchspender mit Zentralentnahme
Intelligenter, grauer Wischtuchspender mit wasserfester Oberfläche, perfekt für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Leicht nachfüllbar, reinigungs- und wartungsfreundlich.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7087
61.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10407001
  • 81.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • No-touch Spender für Rollenwischtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
  • Konform mit den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit
  • Wandmontierbar, ideal für Reinigungsstationen
  • Kompatibel mit Folgenden Produkten: WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispenser
10.2 in.
10.2 in.
14.6 in.
Wipes
Wall or Surface Mount
Hinged Lid with Front Opening
Grau
26 cm
26 cm
37 cm
Plastic
1
Je 1
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimberly-Clark Professional Rollentuchspender mit Zentralentnahme > Farbe: Grau