Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726296.25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10439551
  • 646.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
Gehäuse G16
240°bis 250 °C
25 m
GC Kapillarsäule
Optima™ WAX
GC, Wässrige Lösungen
0,5 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule > Länge:25m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um