Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule
338.00 € - 1155.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase Optima™ FFAP
USP-Typ G1, G2, G38
Typ GC Kapillarsäule
Temperaturbereich 240°bis 250 °C
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10345642
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726180.10
10 m 0,1 mm 0,1 μm
338.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10398251
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726116.25
25 m 0,25 mm 0,25 μm
605.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10388061
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726344.25
25 m 0,32 mm 0,5 μm
646.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10385732
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726346.25
25 m 0,53 mm 0,5 μm
749.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10052941
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726116.30
30 m 0,25 mm 0,25 μm
605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10276701
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726341.25
25 m 0,32 mm 0,25 μm
646.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10437862
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726345.30
30 m 0,53 mm 0,5 μm
749.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10430702
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726341.30
30 m 0,32 mm 0,25 μm
646.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10716322
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726344.30
30 m 0,32 mm 0,5 μm
646.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10609771
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726116.50
50 m 0,25 mm 0,25 μm
1005.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10358161
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726344.50
50 m 0,32 mm 0,5 μm
1090.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10706322
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726341.50
50 m 0,32 mm 0,25 μm
1090.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10358351
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726116.60
60 m 0,25 mm 0,25 μm
1050.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10470892
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
726341.60
60 m 0,32 mm 0,25 μm
1155.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Optima™ FFAP
GC Kapillarsäule
Je 1
G1, G2, G38
240°bis 250 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule