Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726344.30
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
240°bis 250 °C | |
30 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ FFAP | |
GC, Freie Carbonsäuren | |
0,5 μm | |
Je 1 |