Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10358351 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10358351
Marke: Macherey-Nagel™ 726116.60
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ FFAP
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, Freie Carbonsäuren
Temperaturbereich 240°bis 250 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Menge Je 1