Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726346.25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10385732
  • 749.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,8 mm
0,53 mm
G1, G2, G38
240°bis 250 °C
25 m
GC Kapillarsäule
Optima™ FFAP
Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren
0,5 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule > Länge:25m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um