Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726341.50
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
240°bis 250 °C | |
50 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ FFAP | |
Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren | |
0,25 μm | |
Je 1 |