Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01503429
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257 sowie DIN-Norm
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 29/32 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Hülse NS 34/35 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Reduzieradapter mit Schliffverbindungen > Sockel NS 34/35
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur