Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726022.50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10421662
  • 1005.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
320°bis 340 °C
50 m
GC Kapillarsäule
Optima™ 17
Steroidanalyse, Pestizidanalyse, Wirkstoffanalyse
0,25 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um