Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726066.25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,4 mm | |
0,2 mm | |
G1, G2, G38 | |
320°bis 340 °C | |
25 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 17 | |
Steroidanalyse, Pestizidanalyse, Wirkstoffanalyse | |
0,5 μm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 17 GC-Kapillarsäule > Länge:25m; Innendurchmesser:0,2mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur