Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10194511 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10194511
Marke: Macherey-Nagel™ 726771.50
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 1301
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pestizidanalyse
Temperaturbereich 300°bis 320 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 50 m
Menge Je 1