Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC
Marke:  Macherey-Nagel™ 726050.50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10490122
  • 1005.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
340°bis 360 °C
50 m
GC Kapillarsäule
Optima™ 1
Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
0,25 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Kapillarsäule für die GC > ID:0,25mm, Länge:50m; Filmstärke:Gehäuse 0.25um