Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
BIOPHARMA
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
Marke:  Berkshire™ LTO70R.20
482.30 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12876774
  • 667.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyurethanschaum über starrem Kern
  • 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
  • Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Klasse 4
2.8 Zoll
Tupfer
71mm
58 mm
3.8 mm
12.5 mm
1 Zoll
0.11 Zoll
Entwickelt für höchste Kontaminationskontrolle bei kritischen Verarbeitungsanwendungen, Reinigung empfindlicher Geräte, Auftragen von Schmierstoffen und anderen Flüssigkeiten, Entfernen überschüssiger Materialien
2.8 mm
2.28 Zoll
Polyurethanschaum
0.49 Zoll
3.7 mm
Starr
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9591240817C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberLTO70R.20
Chargennummer9591240817C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberLTO70R.20
Chargennummer2770210928A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog NumberLTO70R.20
Chargennummer9591240817C Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum13/02/2025 Catalog NumberLTO70R.20
Chargennummer2770210928A Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/05/2024 Catalog NumberLTO70R.20
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff > Starre Spitze; Spitzenlänge: 12.5 mm; Grifflänge: 58 mm; 100 Tupfer/Packung, 20 Packungen/Karton