Learn More
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE
Langlebige Spritzen wurden für extreme Bedingungen entwickelt, die sowohl raue Chemikalien als auch abrasive Partikel umfassen.
Marke:  Hamilton™ 8300-25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11580232
  • 208.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kolbenspitze aus UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), das härter als PTFE ist, um Kratzern besser zu widerstehen
  • Kolbenstange aus 316 Edelstahl, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
7.7 mm
Gasdichte Spritze
115 °C
10 °C
250 μl
Luer-Lock
2.3 mm
Für korrosive Flüssigkeiten und Gase
500 psi
1725
Je 1
ML500 Serie Verdünner und Spender
Name des Produkts
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE > Fassungsvermögen: 250 μl