Learn More
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE
Langlebige Spritzen wurden für extreme Bedingungen entwickelt, die sowohl raue Chemikalien als auch abrasive Partikel umfassen.
Marke: Hamilton™ 8250-25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kolbenspitze aus UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), das härter als PTFE ist, um Kratzern besser zu widerstehen
- Kolbenstange aus 316 Edelstahl, der eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit bietet
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE | |
Instrumentenspritze | |
150 μl |
7.73 mm | |
Je 1 | |
Luer-Lock |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ SYR,1001.5TLL,500UL, L-LIFE > Fassungsvermögen: 125 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur