Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
Artikelnummer. 17897290 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
71 mm
71mm
76 mm
127 mm
162 mm
Breite (metrisch) Spitze:
3 mm
3.7 mm
3,8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 17897290
Marke: Berkshire™ LTA03163.10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
  • Polyurethanschaum über starrem Kern
  • 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
  • Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0,18 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung kleiner und begrenzter Bereiche, gute chemische Beständigkeit, saugfähig und hervorragende Lösungsmittelaufnahme
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 4.5 mm
Länge (metrisch) 76 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 2,8 Zoll
Länge (metrisch) Griff 71 mm
Material Polyurethanschaum
Form Sockelspitze
Dicke (metrisch) 3 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0,5 in.
Grifftyp Starr
Länge (metrisch) Spitze 13 mm
Breite (metrisch) Spitze 5 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,19 Zoll
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenmaterial Polyurethanschaum