Learn More
Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem
Das Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem stellt nach Bedarf direkt aus Leitungswasser Reinstwasser vom Typ I und RO-Wasser her.
Marke: Fisherbrand™ RD0A040UEK
5240.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das kompakte System ermöglicht die bequeme Entnahme von RO- und Reinstwasser direkt aus dem Hahn, ohne zusätzliche Vorfilter
- Die AccuDuo P-Schutzkassette sowie die Doppelsäulen-Ultrareinigungskassette aus dem AccuDuo U-Paket gewährleisten die optimale Produktwasserqualität
- Da kein externer Speichertank erforderlich ist, wird das Wasser nicht durch Kontaminationen aus Behältern oder Schläuchen verschmutzt
- Das vollautomatisch gesteuerte und gewartete System umfasst automatische Zyklen und Funktionen zur Reinigung und Selbstwartung der RO-Membranen, die die Nutzungsdauer und Effizienz der RO-Membranen und der Kassetten erhöhen
- Die stündliche Rezirkulationsschleife verhindert das Bakterienwachstum und hält die Wasserreinheit aufrecht
- Die deutlich auf dem großen LCD-Bildschirm angezeigten Parameter zu Systemstatus und Qualität erleichtern die Leistungsüberwachung
Anwendungen:
- Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase
- Zubereitung von Reagenz-Blindlösungen
- Als Probenverdünner für GC, HPLC, AA, ICP-MS und sonstige Analysetechniken
- Zubereitung von Puffer- und Kulturmedien für Säugetierzellkulturen
- Zubereitung von molekularbiologischen Reagenzen, usw.
Zertifizierungen
Entspricht mindestens den ASTM-, CLSI-, CAP- und ISO-Wassernormen Typ I
Spezifikation
RO-Wasser bei 25 °C: Typisch <20 μS/cm | |
RO-Wasser (bei 25 °C): > 0,5 l/min; Reinstwasser (Typ I) (bei 25 °C): >0,5 l/min | |
<10 ppb (<5 ppb mit einer UV-Lampe mit zwei Wellenlängen) | |
15 bis 90 psi (1 bis 6 bar) | |
<1/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme) | |
76.2 Zoll | |
18.8 Zoll | |
20 Zoll |
<0,1 CFU/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme) | |
18.2 MOhm cm | |
ACCU20 UV-Reinstwassersystem | |
Accu20 | |
5 °C° bis 45 °C° | |
30 cm | |
48 cm | |
51 cm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem > ACCU20 UV Reinstwassersystem
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur