Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Die Invitrogen Collibri Strang RNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert. Die Module unterstützen zunächst Anwendungen für die Ganztranskriptomsequenzierung (Mensch, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Thermo Scientific™ A39118096
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17805227
  • 492.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at -20°C
Kit
Collibri™
96 preps
Indexing
RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
RNA Single-indexes (Set 1-96)
96 preps
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit >