Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Die Invitrogen Collibri Strang RNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert. Die Module unterstützen zunächst Anwendungen für die Ganztranskriptomsequenzierung (Mensch, Maus, Ratte) und die mRNA-Sequenzierung (kompatibel mit allen Spezies).
Marke:  Thermo Scientific™ A39115096
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17838115
  • 2855.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Store at 4°C
Kit
Collibri™
96 preps
Ribodepletion
RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
rRNA Depletion Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2803857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA39115096
Chargennummer2924501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA39115096
Chargennummer2965366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA39115096
Chargennummer2965344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA39115096
Chargennummer3015911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA39115096
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit >