Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
143.64 € - 1306.80 €
Spezifikation
Deckelmaterial | Polystyrol |
---|---|
Anzahl pro Packung | 16 |
Dimensions (LxW) | 75 x 25 mm |
Sterilität | Steril |
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Wells | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10603591
|
Thermo Scientific™
177372 |
1 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
11337764
|
Thermo Scientific™
177372 |
1 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
16280671
|
Thermo Scientific™
177372 |
1 | Kalknatronglas |
222.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11347764
|
Thermo Scientific™
177380 |
2 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
10653591
|
Thermo Scientific™
177380 |
2 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
16290671
|
Thermo Scientific™
177380 |
2 | Kalknatronglas |
336.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16200681
|
Thermo Scientific™
177399 |
4 | Kalknatronglas |
309.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10776851
|
Thermo Scientific™
177399 |
4 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
11357764
|
Thermo Scientific™
177399 |
4 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
10051021
|
Thermo Scientific™
177402 |
8 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
16210681
|
Thermo Scientific™
177402 |
8 | Kalknatronglas |
342.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11367764
|
Thermo Scientific™
177402 |
8 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
11377764
|
Thermo Scientific™
177410 |
1 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
10549891
|
Thermo Scientific™
177410 |
1 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
16220681
|
Thermo Scientific™
177410 |
1 | Permanox-Kunststoff |
275.00 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10324421
|
Thermo Scientific™
177429 |
2 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
11387764
|
Thermo Scientific™
177429 |
2 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
16230681
|
Thermo Scientific™
177429 |
2 | Permanox-Kunststoff |
280.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16240681
|
Thermo Scientific™
177437 |
4 | Permanox-Kunststoff |
368.00 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11397764
|
Thermo Scientific™
177437 |
4 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
10304471
|
Thermo Scientific™
177437 |
4 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
10098850
|
Thermo Scientific™
177445 |
8 | Permanox-Kunststoff | N/A | N/A | N/A | |||||
16250681
|
Thermo Scientific™
177445 |
8 | Permanox-Kunststoff |
388.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11327774
|
Thermo Scientific™
178599 |
16 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
10507401
|
Thermo Scientific™
178599 |
16 | Kalknatronglas | N/A | N/A | N/A | |||||
16260681
|
Thermo Scientific™
178599 |
16 | Kalknatronglas |
246.00 €
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
Merkmale:- Die lösungsmittelbeständigen Permanox™ Kammerobjektträger aus Kunststoff sind in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten erhältlich.
- Die speziell gewaschenen Kammerobjektträger aus Kalk-Natron-Glas sind in 1-, 2-, 4-, 8- und 16-Well-Formaten erhältlich.
- Die Medienkammern lassen sich ohne Hilfsmittel von den Objektträgern entfernen
- Die ungiftige Silikondichtung in medizinischer Qualität kann vor dem Auftragen des Deckglases mit einer Pinzette entfernt werden.
- “Sandgestrahltes” Schreibfeld ermöglicht die einfache Identifizierung von Proben.
- Das Deckglas 171080 ist mit dem 16-Well-Kammerobjektträger 178599 zu verwenden.
Bestellinformationen:
- Im 96er- oder 16er-Pack erhältlich.
- Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
- Garantie: 90 Tage
Specifications
Polystyrol | |
75 x 25 mm | |
Durchsichtig |
16 | |
Steril |
Nur für Forschungszwecke
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.