Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
Marke: Thermo Scientific™ 178599
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.33120kg
Beschreibung
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
- Vielzahl von Formaten und Anzahl von Wells für Ihre Anwendungsanforderungen
- Erhältlich mit Permanox lösungsmittelbeständigem Kunststoffobjektträger für adhärente Zellkulturen
- Schriftfeld für einfache Identifizierung von Proben
- Sparen Sie Zeit und Reagenzien durch die Anzucht von Zellen direkt auf dem Objektträger
- In Konfigurationen mit 1, 2, 4, 8 und 16 Wells; jeweils Abmessung von 25 × 75 mm
- Silikondichtung in medizinischer Qualität kann für die Verwendung mit Deckgläsern entfernt werden
- Kein Zelltransfer vor Visualisierung/Färbung erforderlich
- Nützlich für Viren- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunozytologie
- Geeignet für Fluoreszenzmarker
- Steril
Spezifikation
16 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
0,1 bis 0,2 ml | |
16 | |
Steril |
0,4 cm2 | |
16-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells | |
Kalknatronglas | |
Mit transparentem Polystyrol-Deckel ohne Griff | |
75 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Nur für Forschungszwecke