Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
Marke: Thermo Scientific™ 177380
Descrizione
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
- Vielzahl von Formaten und Anzahl von Wells für Ihre Anwendungsanforderungen
- Erhältlich mit Permanox lösungsmittelbeständigem Kunststoffobjektträger für adhärente Zellkulturen
- Schriftfeld für einfache Identifizierung von Proben
- Sparen Sie Zeit und Reagenzien durch die Anzucht von Zellen direkt auf dem Objektträger
- In Konfigurationen mit 1, 2, 4, 8 und 16 Wells; jeweils Abmessung von 25 × 75 mm
- Silikondichtung in medizinischer Qualität kann für die Verwendung mit Deckgläsern entfernt werden
- Kein Zelltransfer vor Visualisierung/Färbung erforderlich
- Nützlich für Viren- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunozytologie
- Geeignet für Fluoreszenzmarker
- Steril
Specifica
2 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
1,2 bis 2,0 ml | |
16 | |
Steril |
4,2 cm2 | |
2-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells | |
Kalknatronglas | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen | |
75 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1408085 | Konformitätsbescheinigung | 06/06/2024 | 177380 |
1407615 | Konformitätsbescheinigung | 30/05/2024 | 177380 |
1398629 | Konformitätsbescheinigung | 10/02/2024 | 177380 |
1340635 | Konformitätsbescheinigung | 11/02/2022 | 177380 |
1297085 | Konformitätsbescheinigung | 22/10/2020 | 177380 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Nur für Forschungszwecke