Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
GREENER_CHOICE
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well-Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 167574
124.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15563115
  • 173.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren. Durch Befüllen des umlaufenden Reservoirs mit sterilem Wasser oder Medium wird die Verdunstungsrate während längerer Inkubationszeiten gesenkt. Dies führt zu einem einheitlichen Wachstum auswertbarer Zellen in allen 96 Wells und steigert so die Produktivität zellbasierter Assays. Die Nutzung aller 96 Wells ermöglicht eine effizientere Planung wissenschaftlicher Experimente, wodurch Kosten eingespart und überflüssiger Abfall vermieden werden können.
Eigenschaften
  • Die Edge 2.0 Platte stellt eine effiziente und wirtschaftliche Lösung dar, mit der die Verdunstung minimiert wird, wodurch wiederum die mit dem „Randeffekt“ verbundenen Risiken verringert werden.
  • Das umlaufende integrierte Flüssigkeitsreservoir ist in 4 Abschnitte unterteilt, von denen jeder mit 1.7 bis 2.0 ml sterilem Wasser, Puffer oder Medium gefüllt werden kann.
  • Füllen Sie alle 3 Tage im befeuchteten Inkubator in den Reservoirs Flüssigkeit nach, um die Wirksamkeit der Verdunstungsbarriere sicherzustellen.
  • Die Nunclon™ Delta Zellkultur-Oberflächenbehandlung der Wells unterstützt Zelladhäsion und -wachstum.
  • Die unbehandelte Oberfläche ist für Suspensionszellkulturen oder allgemeine lösungsbasierte Assays verfügbar.
  • Verwenden Sie die Edge 2.0 Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät. Das gefüllte umlaufende Reservoir der Platte fungiert als passive Feuchtigkeitssteuerung und ermöglicht eine gleichzeitige Inkubation und Signaldetektion bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Inneren des Plattenlesegeräts.
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Ohne Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
Polystyrol
96
Nunclon Delta
Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich
1
Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität
0,35 cm2/Well
1 St./Packung; 50 St./Karton
Transparent
Niedrige Elektroendosmose
400 μl
Steril
Flacher Boden (F-Well)
50
Case of 50
Videos
  • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
    Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
    • Thermo Scientific Nunc - Edge 2.0 plate
      Minimise plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate in place of your standard 96 well plate.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      Chargennummer185261 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum16/04/2025 Catalog Number167574
      Chargennummer185261 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number167574
      Chargennummer182422 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number167574
      Chargennummer175389 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number167574
      Chargennummer180217 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number167574
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden > Behandelt; 400 μl; 75 mm; steril