Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Edge Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 10
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke: Thermo Scientific™ 167554
383.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren. Durch Befüllen des umlaufenden Reservoirs mit sterilem Wasser oder Medium wird die Verdunstungsrate während längerer Inkubationszeiten gesenkt. Dies führt zu einem einheitlichen Wachstum auswertbarer Zellen in allen 96 Wells und steigert so die Produktivität zellbasierter Assays. Die Nutzung aller 96 Wells ermöglicht eine effizientere Planung wissenschaftlicher Experimente, wodurch Kosten eingespart und überflüssiger Abfall vermieden werden können.
Besondere Merkmale- Die Edge 2.0 Platte stellt eine effiziente und wirtschaftliche Lösung dar, mit der die Verdunstung minimiert wird, wodurch wiederum die mit dem „Randeffekt“ verbundenen Risiken verringert werden.
- Das umlaufende integrierte Flüssigkeitsreservoir ist in vier Abschnitte unterteilt, von denen jeder mit 1,7 bis 2,0 ml sterilem Wasser, Puffer oder Medium gefüllt werden kann.
- Füllen Sie alle drei Tage im befeuchteten Inkubator Flüssigkeit in den Reservoirs nach, um die Wirksamkeit der Verdunstungsbarriere sicherzustellen.
- Die Nunclon™ Delta Zellkultur-Oberflächenbehandlung der Wells unterstützt Zelladhäsion und -wachstum.
- Die unbehandelte Oberfläche ist für Suspensionszellkulturen oder allgemeine lösungsbasierte Assays verfügbar.
- Verwenden Sie die Edge 2.0 Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät. Das gefüllte umlaufende Reservoir der Platte fungiert als passive Feuchtigkeitssteuerung und ermöglicht eine gleichzeitige Inkubation und Signaldetektion bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Inneren des Plattenlesegeräts.
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
Polystyrol | |
96 | |
Nunclon Delta | |
Weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich | |
10 |
Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität | |
0,35 cm2/Well | |
10 Packungen, 160 Kartons | |
Transparent | |
Niedrige Elektroendosmose | |
400 μl | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
160 | |
160 Plates |
Videos
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate