Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Beschreibung
Durch Verwendung der einzigartig konstruierten Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Platten anstelle normaler 96-Well Platten können Sie die Verdunstung sowie das Risiko eines Randeffektes minimieren. Durch Befüllen des umlaufenden Reservoirs mit sterilem Wasser oder Medium wird die Verdunstungsrate während längerer Inkubationszeiten gesenkt. Dies führt zu einem einheitlichen Wachstum auswertbarer Zellen in allen 96 Wells und steigert so die Produktivität zellbasierter Assays. Die Nutzung aller 96 Wells ermöglicht eine effizientere Planung wissenschaftlicher Experimente, wodurch Kosten eingespart und überflüssiger Abfall vermieden werden können.
- Die Edge 2.0 Platte stellt eine effiziente und wirtschaftliche Lösung dar, mit der die Verdunstung minimiert wird, wodurch wiederum die mit dem „Randeffekt“ verbundenen Risiken verringert werden.
- Das umlaufende integrierte Flüssigkeitsreservoir ist in vier Abschnitte unterteilt, von denen jeder mit 1,7 bis 2,0 ml sterilem Wasser, Puffer oder Medium gefüllt werden kann.
- Füllen Sie alle drei Tage im befeuchteten Inkubator Flüssigkeit in den Reservoirs nach, um die Wirksamkeit der Verdunstungsbarriere sicherzustellen.
- Die Nunclon™ Delta Zellkultur-Oberflächenbehandlung der Wells unterstützt Zelladhäsion und -wachstum.
- Die unbehandelte Oberfläche ist für Suspensionszellkulturen oder allgemeine lösungsbasierte Assays verfügbar.
- Verwenden Sie die Edge 2.0 Platte in Verbindung mit dem Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät. Das gefüllte umlaufende Reservoir der Platte fungiert als passive Feuchtigkeitssteuerung und ermöglicht eine gleichzeitige Inkubation und Signaldetektion bei Langzeitanwendungen mit lebenden Zellen im Inneren des Plattenlesegeräts.
- Umweltvorteile umfassen:
- Quellenreduzierung
- Erneuerbare Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). |
Zertifiziert | Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,35 cm2/Well |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 1 St./Packung; 50 St./Karton |
Produktlinie | Nunc |
Farbe | Transparent |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Ausführung des Rahmens | Niedrige Elektroendosmose |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
-
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 plate
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Reference Materials
Product Information
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185376 | Bestrahlungszertifikat | 03/04/2025 | 167425 |
183608 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 167425 |
185376 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 167425 |
175391 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 167425 |
167576 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 167425 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
87Stunden
10Minuten
57Sekunden
24