Learn More
Thermo Scientific™ I-PER™ Insect Cell Protein Extraction Reagent
Extrahieren Sie lösliches Protein aus mit Baculovirus infizierten Insektenzellen, die in Suspension oder Monoschichten kultiviert wurden, mit diesem schonenden und effektiven Lyse-Reagenz.
Marke: Thermo Scientific™ 89802
314.45 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ I-PER-Reagenz zur Proteinextraktion aus Insektenzellen gestattet die wirksame und schonende Extraktion löslicher Proteine aus Insektenzellen, die mit Baculovirus infiziert und in Monolayer-Kulturen oder Suspensionskultur gezüchtet wurden.
Das Baculovirus-Expressionssystem ist ein effizientes und beliebtes System für die Erzeugung von rekombinanten (eukaryotischen) Proteinen in Zellkulturen. Proteine, die in Baculovirus-Systemen exprimiert wurden, können für Strukturanalysen, biochemische Assays und zahlreiche andere Anwendungen verwendet werden. Das I-PER Reagent erhält die Funktionen des extrahierten Proteins und ist direkt mit nachfolgenden Anwendungen wie Proteinassays, Western-Blot und 6x His-Tag- Proteinreinigung kompatibel.Leistungsmerkmale:
Schonende Extraktion – optimiertes, mildes nicht-ionisches Detergens für maximale Extraktion löslicher Proteine aus Insektenzellen
Effektiv – bietet eine bessere Proteinextraktion als Ultraschallbehandlung
Kompatibel – Downstream-Kompatibilität mit Western Blotting, Reinigung von 6x His-tagged Proteinen, Proteinassays und Ionenaustauschchromatographie
Flexibel – für die Proteinextraktion aus suspendierten oder adhärenten Insektenzellkulturen
Spezifikation
250 ml | |
Reagenz | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Flüssig | |
250 ml | |
I-PER™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen