Learn More
Velp Scientifica™ LS Überkopfrührer
Ideal für geringe Volumina und mittlere Viskositäten. Analoger Rührer 40 Ncm Drehmoment, der bis zu 25 l umrühren kann. Intensives Mischen für anspruchsvollste Aufgaben.
Marke: Velp Scientifica™ F201A0151
595.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der LS ist ein intuitiver Überkopf-Rührer, der mit seinem Überlastschutz , dem Überstromschutz und dem Überhitzungsschutz für Ihre Sicherheit sorgt.
- Einfach zu installieren, widerstandsfähig und mit einer kleinen Stellfläche ist der LS die beste Wahl für mittel bis hochviskose Proben.
- Der VELP LS sorgt für einen gleichmäßigen Start und kräftige Agitation auch bei maximaler Geschwindigkeit!
- Der LS kann mit Geschwindigkeiten von 2000 U/min und bis zu 25 Liter rühren. Das Gerät kann mit einer Viskosität von bis zu 25.000 mPa*s arbeiten.
- Das leicht zu schließende Spannfutter ist für Wellen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm geeignet und erfordert kein Werkzeug.
- Der LS wurde entwickelt, um auch unter schwierigen Betriebsbedingungen eine lange Lebensdauer zu bieten.
- Die spezielle Technopolymer-Struktur und IP 40 garantieren eine gute chemische Beständigkeit und spezielle Handhabung und gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- Der robuste Motor garantiert über die Jahre einen kontinuierlichen Betrieb ohne zusätzliche Wartungskosten.
Spezifikation
50 - 2000 U/min | |
110/230 V | |
196 x 80 x 215 mm | |
80 mm | |
50/60 Hz | |
1 bis 10 mm | |
LS | |
0°C bis 40 °C | |
25.000 mPas |
25 l | |
120 W | |
230 mm | |
110/230 V, 50/60 Hz, 120 W | |
CEI EN 60529, IP 40 | |
Technopolymer, Epoxidharzbeschichtete Aluminiumlegierung | |
IP 40 | |
40 Ncm | |
2,3 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ LS Überkopfrührer > Max. Kapazität: 25 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur