Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ M4RT 3 ml MicroTip Flocked Swab Kit
Erhalten Sie die Lebensfähigkeit von Organismen mit Kits, einschließlich hochwertiger Transportmedien bei Raumtemperatur, einem Nylon-beflocktem Tupfer mit herkömmlicher Spitze und/oder einem Nylon-beflockten Tupfer mit Mikrospitze.
Marke: Thermo Scientific™ R12566
1053.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und wiederholte Tests von Viren, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma mit bewährten Entnahme- und Transportwerkzeugen sowie einer sicheren und zuverlässigen Verpackung. Die Thermo Scientific™ MicroTest™ Flocked Swab Kits sind in zwei Medienformulierungen für Raumtemperatur erhältlich und enthalten einen herkömmlichen mit Nylon beflockten Tupfer mit herkömmlicher Spitze und/oder einen mit Nylon beflockten Tupfer mit Mikrospitze und einen 6 x 9 Zoll-Zipperbeutel zum sicheren Transport.
Die Thermo Scientific MicroTest Produkte wurden für die Sammlung, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma entwickelt und sind von höchster Qualität. Von der Formulierung bis zur Verpackung halten die MicroTest-Produkte die Lebensfähigkeit von Organismen über mehrere Gefriertauzyklen hinweg aufrecht und hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.MicroTest™ M4RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien.
MicroTest Flocked Swab Kits werden mit 1,5 ml oder 3 ml flüssigem Medium in einem 15 ml-konischen Röhrchen mit 3 Glas-Beads, einem Umschlag mit ein oder zwei mit Nylon-beflockten Tupfern und einem 6 x 9 Zoll-Zipperbeutel geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für den Transport, die Aufbewahrung, den Erhalt und die Langzeitlagerung von Kulturen des MicroTest Sortiments an Sammel- und Transportmedien entwickelt sich Ihr Labor in die richtige Richtung.
Zuverlässige Ergebnisse
- Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
- Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
- Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
- Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
- 1,5 ml- und 3,0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
- Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
- Robuste, bruchfeste Röhrchen mit sicheren, farbcodierten Schraubverschlüssen verhindern Leckagen und Exposition gegenüber infektiösen Erregern
- Die Kits enthalten einen auslaufsicheren Polypropylen-Beutel für einen sicheren Probentransport
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Kit mit beflockten Tupfern | |
Einzelapplikator | |
Kultur, Shell-Fläschchen, Gefriertauzyklen, Kulturpflege, ELISA, PCR, DNA-Sondentechnologie | |
Chlamydiae-Viren | |
Kunststoff | |
Microtip | |
3 ml |
Rörchen | |
Rot | |
M4RT 3 ml MicroTip Flocked Swab Kit | |
100 Kits/Packung | |
2°bis 30 °C | |
2 bis 30 °C |