Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
Marke:  Thermo Scientific™ 276002
105.84 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10546561
  • 198.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:
  • Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis -80 °C
  • Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon:
  • Ermöglicht das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
  • Lösungsmittelbeständig, darf nicht 100 % DMSO ausgesetzt werden
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
Speziell für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit “roter Wand”-Technologie entwickelt. DeepWell Platten™ aus 96-Well Polypropylen mit “gemeinsamer Wandtechnologie” passen auch 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen in Standardhöhe. 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100 % DMSO verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
natürlich
TPE
Autoklavierbar
50
Für die Lagerung von Verbindungen bei -80 Grad C
Plattenabdeckung
Keine
Ja (Hypodermisch)
Rund
Ja
Unsteril
96
5
Nein
Nunc
Ja
-20°bis +120 °C
Nunc 96 runde Wells
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183966 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number276002
Chargennummer183648 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number276002
Chargennummer167457 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number276002
Chargennummer168306 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number276002
Chargennummer170975 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number276002
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten > Naturfarbene, nicht sterile 96-Well Noppenmatte; DMSO-beständig
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.