Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 25

Farbe:Transparent; Sterilität:Nicht steril
Marke: Thermo Scientific™ 262160
507.75 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Platten aus transparentem Polystyrol mit zellkulturbehandelten oder unbehandelten Oberflächen sind für die Verwendung mit Roboter-Lesegeräten und Liquid Handling-Systemen optimiert. Sie ermöglichen eine Reduzierung des Proben- und Reagenzvolumens. So können mehr Proben getestet und Kosteneinsparungen erzielt werden. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
Die Nunc 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol haben quadratische Wells mit abgerundeten Ecken, wodurch Kapillareffekte vermieden werden.- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
- Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
- Flexibles Arbeitsvolumen: 10 bis 100 μl

Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Ohne Deckel | |
Nicht behandelt; kein Deckel; nicht steril; 25/100 | |
25/Packung; 100/Karton | |
Transparent | |
Polystyrol | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
25 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
0,084 cm2/Well | |
16 x 24 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
120 μl | |
10 bis 100 μl | |
Unbehandelt | |
100 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185442 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 262160 |
184870 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 262160 |
1420381 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 262160 |
1313223 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 262160 |
179018 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 262160 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.