Learn More
Memmert™ 4-20 mA-Stromschleifenschnittstellentemperatur 0-260 °C eines Pt100 in Kammer, für Vo29
Memmert™ Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke: Memmert™ VO29V6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 4 bis 20 mA Stromschleifenschnittstelle
- Temperatur eines Pt100-Sensors, der für die externe Temperaturüberwachung flexibel in der Kammer positioniert ist
Spezifikation
Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
Stromschleifenschnittstelle | |
4 bis 20 mA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4-20 mA-Stromschleifenschnittstellentemperatur 0-260 °C eines Pt100 in Kammer, für Vo29 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur