Learn More
Masterflex™ L/S™ Präzisionsschlauch aus platingehärtetem Silikon
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher. Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss. Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Masterflex™ 96410-25
215.94 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche sind nach extrem niedrigen Toleranzen gefertigt und passend auf unsere L/S™ Pumpenköpfe. Dadurch sind ein genauer, wiederholbarer Durchfluss und eine lange Lebensdauer der Schläuche gegeben. Unsere Pumpenschläuche werden im Werk getestet und visuell inspiziert, um die beste Leistung Ihrer Peristaltikpumpe zu gewährleisten.
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- Sehr gute Biokompatibilität
- Geruchlos und ungiftig, ohne Geschmacksbeeinträchtigung der transportierten Flüssigkeiten
- Beständig gegen Pilzwachstum, Wetter, Ozon, Korona und Strahlung
- Glattere Oberfläche als Peroxid-gehärtetes Silikon für reduzierte Proteinbindung
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, ungiftig
- Durchscheinend
Bestellinformation
Erhältlich in Längen á 7.6 m (25 Fuß)
Compliance
USP Klasse V; übertrifft USP Klasse VI Implantat; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 und 211; übertrifft 3A Hygiene-cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-konform
Serviceleistungen
Keine
Spezifikation
USP Klasse V; übertrifft USP Klasse VI Implantat; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 und 211; übertrifft 3 A Hygiene-cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-konform | |
Autoklavierbar | |
4,8 mm | |
15,2 m (25 ft.) | |
Masterflex L/S Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche (Dünnwand-Schläuche) | |
Pumpe: -40 °F | |
25 | |
3/16 in. | |
8,8 m Wasser | |
25 ft. durchgehende Schlauchlänge, gewickelt | |
Nicht mit konzentrierten Säuren und Basen, organischen Lösungsmitteln oder Ölen verwenden. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit. | |
35 psig (2,4 bar) | |
Pumpe: 212 °F | |
Pumpenschlauch |
Masterflex™ platinbehandelte Silikonschläuche, L/S™ 25, 25 ft. | |
3/16 in. | |
Platinbehandeltes Silikon | |
7,6 m | |
Ausgezeichnete Biokompatibilität, keine auswaschbaren Zusatzstoffe, phthalat- und latexfrei, ungiftig, pilzresistent, keine Gerüche oder Geschmacksstoffe bekannt, großer Temperaturbereich, beständig gegen Wetter, Ozon, Korona und Strahlung | |
Unsteril | |
1,7 bis 1000 ml/min | |
Autoklav 121 °C (bei 15 psi für 30 Minuten) | |
29 ft. Wasser | |
O2: 7961; CO2: 20.132 | |
Transparent, farblos bis hellbraun | |
26 in. Hg (660 mm Hg) | |
Pumpe: 100 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
0Stunden
18Minuten
6Sekunden
41