Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Laufpuffer-Kit
Enthält den NativePAGE Laufpuffer (20X)
Marke: Invitrogen™ BN2007
218.68 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 1 l NativePAGE Laufpuffer (20X), 250 ml NativePAGE Kathodenpuffer-Zusatz (20X)
Beschreibung
NativePAGE Laufpuffer (20X) ist ein Laufpuffer zur Herstellung von NativePAGE Kathoden- und Anodenlaufpuffern, die beim Einsatz von NativePAGE Gelen in einer XCell SureLock™ Mini Cell verwendet werden. Das Kit enthält auch den NativePAGE Kathodenpuffer-Zusatz (20X), der zusammen mit dem NativePAGE Laufpuffer verwendet wird, um den Kathoden-Laufpuffer für das System einsetzbar zu machen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Enthält: • 1 l NativePAGE™ Laufpuffer (20X) • 250 ml NativePAGE™ Kathodenpuffer-Zusatz (20X) Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Natives Gel | |
NativePAGE™ Gele | |
1 kit |
Laufpuffer | |
PAGE-Laufpufferkit | |
NativePAGE™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- NativePAGE Running Buffer Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol