Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Probenpuffer (4X)
Eine Lösung zur Solubilisierung nativer Proteinproben vor der Verwendung mit dem NativePAGE Gel-System
Marke:  Invitrogen™ BN2003
66.74 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10655853
  • 97.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Puffer wird zusammen mit 10 % DDM- oder 5 % Digitonin-Detergens verwendet, um hydrophobe Proteine oder Membranproteine in Lösung zu bringen. Dieser Puffer ist auch im NativePAGE Probenvorbereitungs-Kit enthalten. Die mit 10 % DDM, 5 % Digitonin oder dem NativePAGE Probenvorbereitungs-Kit vorbereiteten Proben sind kompatibel mit NativePAGE Novex Bis-Tris-Gelen für die native Elektrophorese und sorgen für eine höhere Auflösung und reduzierte Streifenbildung.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern
4 X
PAGE-Probenpuffer
NativePAGE™
Nasseis
Probenladepuffer
Natives Gel
NativePAGE™ Gele
10 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3048851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBN2003
Chargennummer2469489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2003
Chargennummer2483121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2003
Chargennummer2549980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2003
Chargennummer2549981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2003
Name des Produkts
Invitrogen™ NativePAGE™ Probenpuffer (4X) > 10 ml