Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 3 to 12%, 1.0 mm
Artikelnummer. 10064012
Click to view available options
Wells:
10-Well
15-Well
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10064012
Marke: Invitrogen™ BN1001BOX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Eine Packung mit 10 Gelen
Das Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gelsystem ist ein vorgefertigtes Polyacrylamid-Mini-Gel-System, das eine empfindliche, hochauflösende Analyse von nativen Proteinen und Proteinkomplexen für die Bestimmung der Molekülmasse und die Beurteilung der Reinheit ermöglicht.
Das Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gelsystem ist ein vorgefertigtes Polyacrylamid-Mini-Gel-System, das eine empfindliche, hochauflösende Analyse von nativen Proteinen und Proteinkomplexen für die Bestimmung der Molekülmasse und die Beurteilung der Reinheit ermöglicht. Basiert auf der blauen nativen Polyacrylamid-Gelelektrophorese (BN PAGE), die von Schägger und von Jagow entwickelt wurde und die Beschränkungen der herkömmlichen nativen Elektrophorese durch einen nahezu neutralen pH-Wert und Detergensverträglichkeit überwindet.
Das NativePAGE Bis-Tris-Gelsystem zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Großer Molekülmassenbereich Auflösebereich, von 15 bis 10.000 kDa
Trennung bei neutralem pH-Wert, wodurch der native Zustand der Proteinkomplexe besser erhalten bleibt
Auflösung aller Proteine im Gel unabhängig von ihrem isoelektrischen Punkt (pI)
Fähigkeit, Membranproteinkomplexe in ihren nativen Konformationen zu analysieren
Fähigkeit, eine bessere Auflösung als bei der herkömmlichen Tris-Glycin-Nativ-Elektrophorese zu erhalten
Funktionsweise der NativePAGE Bis-Tris-Gele
In SDS-PAGE fungiert SDS als Lade-Verschiebungsmolekül, das Proteine denaturiert, indem es sie negativ auflädt und Proteine zur Anode migrieren lässt. BN PAGE verwendet Coomassie G-250 als Lade-Verschiebungsmolekül, das an Proteine bindet und sie negativ auflädt, während die Proteine in ihrem nicht denaturiertem, nativen Zustand verbleiben. Der fast neutrale pH-Wert des NativePAGE Bis-Tris-Gelsystems bietet maximale Stabilität sowohl der Proteine als auch der Gelmatrix, was eine hochsensitive Methode zur Analyse nativer Membran-Protein-Komplexe und eine höhere Bandauflösung als bei herkömmlichen Tris-Glycin-Gelsystemen ermöglicht.
Zur Übertragung von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von NuPAGE Transferpuffern für herkömmliche Nassübertragungen und PVDF-Membranen. Der NuPAGE Transferpuffer hält die neutrale pH-Umgebung aufrecht, die während der Elektrophorese hergestellt wird. Nitrozellulosemembranen sind nicht kompatibel mit Blotting, da die Membran den Farbstoff Coomassie G-250 sehr fest bindet. Schneller halbtrockener Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter (PB0013) bzw. schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) unter Verwendung von PVDF-Membranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Gelanteil (%) 3 bis 12 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris
Empfohlene Anwendungen Nativ
Probenladevolumen Bis zu 25 µl
Trennbereich 30 bis 10.000 kDa
Trennverfahren Nativ
Wells 10-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie NativePAGE
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm