Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke:  Azpack™ 10402434
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10402434
  • 24.63 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
Schwarz
3,6 mm
13 kg
UL94 Klasse V2
Nylon
140 mm
140 x 3,6 mm
100/Packung
Name des Produkts
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm > Abmessungen:140 l x 3,6 mm W; Schwarz