Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
17.39 € - 24.63 €
Spezifikation
Typ | Kabelbinder |
---|---|
Material | Nylon |
Länge (metrisch) | 140 mm |
Breite (metrisch) | 3,6 mm |
Abmessungen (L x B) | 140 x 3,6 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10402434
|
Azpack™
10402434 |
Schwarz |
24.63 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11318093
|
Azpack™
11318093 |
Durchsichtig |
17.39 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Kabelbinder | |
140 mm | |
140 x 3,6 mm | |
100/Packung |
Nylon | |
3,6 mm | |
13 kg | |
UL94 Klasse V2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 140 x 3,6mm