Learn More
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr
Das Aalborg™ Nitrogen Direct Durchflussrohr mit 150 mm Referenzskala ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
Marke:  Aalborg™ FT-032-22-CA-VN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11718288
  • 118.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
200 ml/min
Stickstoff-Direktflussrohr
150 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Aalborg™ Stickstoff-Direktflussrohr > Luftströmungsrate: 200 ml/min.; Breite: 150 mm