Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 100 μl-Kit
Neon™ Transfektionssystem 100 μl Kit
Marke: Invitrogen™ MPK10025
646.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Neon™ Transfection System 100 μl Kit ist speziell für die Verwendung mit dem MPK5000 hergestellt. Sie können dieses Kit für Transfektionsvolumen von 100 μl verwenden, die 5 × 105 bis 2 × 106 adhärente Zellen oder 1 × 106 bis 5 × 106 Suspensionszellen enthalten. Zellen, die mit den mitgelieferten 100 μl Neon™ Spitzen transfiziert wurden, sind dann bereit, gewaschen und in eine 6-Well-, 60 mm-, oder 10 cm-Petrischale überführt zu werden, je nach Ihrem Protokoll.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
Elektroporation | |
Transfektion | |
Neon™ | |
25 x 2 Reaktionen | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
Das Neon™ Transfektionssystemkit (100 µl) wird mit 10 ml Resuspensionspuffer R, 10 ml Resuspensionspuffer T und 75 ml E2-Elektrolytpuffer in einer Box und 25 x 100 µl Reaktionsaufgabespitzen und 5 Elektroporationsröhrchen in einer zweiten Box geliefert. Anweisungen zum Protokoll finden Sie im Neon™ Transfektionssystem-Benutzerhandbuch. Lagern Sie die Pufferbox bei 4 °C und die Box mit den Spitzen und Röhrchen bei Raumtemperatur. | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
CMV | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
50 Reaktionen | |
Transfektionssystem | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp | |
100 µl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 13
Videos
-
Invitrogen Neon transfection system: 24 well optimisation
User Guide: Neon Electroporation System
Version: D
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Quick Reference: Neon Transfection System
Version: B.0
DateigrößeVersion: 263.2 kB
User Bulletin: CRISPR/Cas9-mediated Genome Editing of Human Primary T-cells using the Neon Transfection System
Version: A.0
DateigrößeVersion: 104.9 kB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 100 μl-Kit > 25 x 2 Reaktionen