Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 100 μl-Kit
Neon™ Transfektionssystem 100 μl Kit
738.00 € - 2125.00 €
Spezifikation
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum |
---|---|
Zelltyp | Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle |
Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
Probentyp | Plasmid-DNA, Synthetische siRNA |
Transfection Technique | Elektroporation |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10114334
|
Invitrogen™
MPK10096 |
96 x 2 |
2125.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10704289
|
Invitrogen™
MPK10025 |
50 Reaktionen |
738.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das Neon™ Transfection System 100 μl Kit ist speziell für die Verwendung mit dem MPK5000 hergestellt. Sie können dieses Kit für Transfektionsvolumen von 100 μl verwenden, die 5 × 105 bis 2 × 106 adhärente Zellen oder 1 × 106 bis 5 × 106 Suspensionszellen enthalten. Zellen, die mit den mitgelieferten 100 μl Neon™ Spitzen transfiziert wurden, sind dann bereit, gewaschen und in eine 6-Well-, 60 mm-, oder 10 cm-Petrischale überführt zu werden, je nach Ihrem Protokoll.Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Elektroporation | |
Transfektion | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp | |
100 µl |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
Neon™ | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 100 μl-Kit