Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 10 μl-Kit
Artikelnummer. 10124334
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25 x 2
96 x 2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10124334
Marke: Invitrogen™ MPK1096
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
3 x 1 ml Resuspensionspuffer R, 3 x 1 ml Resuspensionspuffer T, 2 x 150 ml Elektrolytpuffer E, 96 x 10 μl-Neon Spitzen, 20 Neon Elektroporationsröhrchen
Neon™ Transfektionssystem 10 μl Kit
  • Frei von tierischem Ursprung, serumfrei und speziell für die Verwendung mit dem Neon-Transfektionssystem entwickelt
  • Dieses Kit kann für Transfektionsvolumina von 10 μl mit 5 x 104-2 x 105 adhärenten Zellen oder 1 x 106-5 x 105 suspendierten Zellen verwendet werden.
  • Zellen, die mit den mitgelieferten 10 μl-Neon Spitzen transfiziert wurden, können anschließend gewaschen und in eine Multiwell-Petrischale überführt werden.
Adenovirale shRNA, Zellkulturen, lentivirale shRNA & miRNA, Plasmid-Transfektion, RNAi, RNAi Transfektion, RNAi, Epigenetik & nicht kodierende RNA-Forschung, retrovirale RNAi, Stammzell-Primärzelltransfektionen&, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, vektorbasierte RNAi, siRNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum
Inhalt und Lagerung • 3 x 1 ml Resuspensionspuffer R
• 3 x 1 ml Resuspensionspuffer T
• 2 x 150 ml Elektrolytpuffer E
• 96 x 10 µl Neon™ Spitzen
• 20 Neon™ Elektroporationsröhrchen
Die Puffer-Box bei 4 °C und die Spitzen und die Röhrchen-Box bei Raumtemperatur lagern.
Zelltyp Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Probentyp Plasmid-DNA, Synthetische siRNA
Transfection Technique Elektroporation
Konzentration 10 x 10^4 bis 2 x 10^5 Zellen/ml (adhärente Zellen), 1 x 10^6 bis 5 x 10^5 Zellen/ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Neon™ Transfection System konzipiert.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Anzahl Reaktionen 96 x 2
Produktlinie Neon
Produkttyp Transfektionssystem
Menge 96 x 2 Reaktionen
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge 2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp
Systemtyp Neon™ Transfection System konzipiert.
Probenvolumen (metrisch) 10 µl, 10 µl