Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System Starter Kit with 1-Channel and 8-Channel Pipettes
The Neon NxT Electroporation System Starter Kit with 1-Channel and 8-Channel Pipettes includes a Neon NxT Electroporation System, both pipette types, and two 192-reaction kits to get you started in a convenient and cost-effective manner.
Marke:  Invitrogen™ NEON18SK
Artikelnummer. 30245141
  • 19450.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
24-well plate, 96-well plate
Neon™ NxT Electroporation System
2500 V
Farb-Touchscreen
1 to 100 ms
Neon™ NxT 10-μL and 100-μL
• Neon™ NxT electroporation device
• 1-channel pipette
• 8-channel pipette
• 1-channel pipette station
• 8-channel pipette station
• 8-channel software activation (pre-installed)
• Power cord
• Quick reference guides
• Neon™ NxT Electroporation System 100 μL Kit (192 reactions, Cat. No. N10096)
• Neon™ NxT Electroporation System 10 μL Kit (192 reactions, Cat. No. N1096-8)
Transfektion
100/240 V
500 V
1 to 10 pulses
Je 1
270 W
1-year Standard Warranty
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System Starter Kit with 1-Channel and 8-Channel Pipettes > Electroporation System Starter Kit