Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 1985
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11824890
  • 212.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Rot
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotes Gummi/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Rot-Orange, Rot
Aluminium
100
Bördelverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum > RedRubber/PTFE rot-orange/beige ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A