Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: BRAND™ 705339
396.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku und Silikonöl
Spezifikation
≤±1,0%, 0,1μL | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Grau | |
Transferpette™ | |
0,5 bis 10 μl | |
Ergonomisch | |
0,01 μl | |
59°F bis 104°F | |
1 Jahr |
Wiederaufladbarer NiMH-Akku | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Einkanal-Mikroliterpipette | |
LCD | |
Ohne AC-Adapter | |
1 | |
15°C bis 40°C |