Learn More
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-18811MFV500
Artikelnummer. 18580788
  • 633.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Monkeypox Virus A35 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A35 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monkeypox Virus A35
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A35 and expressed from HEK293 cells.
0.1 mL
Primary
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, ELISA
0017
Western Blot, ELISA
Mouse
Protein A purified
RUO
Virus
Purified
Name des Produkts
Monkeypox Virus A35 Antibody (0017), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 500 SE