Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Flaschen-Tragesystem, für DURAN™ Flasche
Für einfaches und sicheres Tragen und Ausgießen von GL45-Laborglasflaschen.
Marke: DWK Life Sciences 292807309
128.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das neue modulare Flaschentragesystem eignet sich für Standard-Laborflaschen mit GL45-Halsoberfläche und ist mit vier Flaschengrößen kompatibel: 2,5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Benutzer und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder in der Produktionsanlage. Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus den größeren Flaschen praktischer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, sodass die Befestigung 100-%ig sicher im Gebrauch ist.
- Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen
- Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus größeren Flaschen praktischer und sicherer
- Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, was die Befestigung 100-%-ig sicher im Gebrauch macht
- Lieferung ohne Glasflasche
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Flasche (5 l) | |
Sicherer Transport von Laborflaschen; Dekantieren von Flüssigkeiten | |
GL 45 |
Gelb | |
Silikon-Gummi, PP, Synthesekautschuk | |
Je 1 | |
194 mm |