Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB045/2H
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10549751
  • 27.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Laborzwecke.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
5/Packung
45mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
42mm
Rot
51mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:45mm; oberer Durchmesser:51mm